PHL82674
4′,5,7-Trihydroxy-3,3′,6,8-tetramethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3cc(c(cc3)O)OC)OC
InChI
1S/C19H18O9/c1-24-10-7-8(5-6-9(10)20)15-18(26-3)13(22)11-12(21)17(25-2)14(23)19(27-4)16(11)28-15/h5-7,20-21,23H,1-4H3
InChI key
DEQJJTUOVGHXHW-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)