PHL82359
Ononin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Související kategorie
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)