PHL80899
11-Oxomogroside V
phyproof® Reference Substance
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CC[C@]4([H])C1=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)C(C[C@@]6(C)[C@@]5(C)CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(C)O)O[C@H]7[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)