PHL80474
4-Hydroxy-L-isoleucine
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
(2S,3R)-2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
InChI key
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)