PHL80225
Petunidin chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3,3′,4‘,5,7-Pentahydroxy 5‘-methoxyflavylium chloride, Petunidol chloride
About This Item
Doporučené produkty
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c3cc(c(c(c3)O)[O-])OC)O
InChI
1S/C16H12O7.ClH/c1-22-14-3-7(2-11(19)15(14)21)16-12(20)6-9-10(18)4-8(17)5-13(9)23-16;/h2-6H,1H3,(H4-,17,18,19,20,21);1H
InChI key
QULMBDNPZCFSPR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)