GOSU13
Sulfur in synthetic diesel
0.3000% (3000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
0.3000% (3000 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
Související kategorie
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F
flash_point_c
77 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)