Key Documents
EURM014
Single stranded RNA (ssRNA)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
storage temp.
2-8°C
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)