ERMBF445B
DP23211 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Doporučené produkty
Název produktu
DP23211 Maize (nominal 100% GMO),
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please click on the below product number:
ERMBF445B
ERMBF445B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)