Key Documents
CRMUPMCCHIGH
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc A (228.0 °C)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)