Hlavní dokumenty
CRM40921
Supelco
alpha-Humulene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
product line
TraceCERT®
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
feature
calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C\C=C(\CC\C=C(\C\C=C\1)/C)/C)(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
InChI key
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 5
1 of 5