Hlavní dokumenty
93886
Supelco
5-Amino-2-methylphenol
analytical standard
Synonyma:
3-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-o-cresol
About This Item
Lineární vzorec:
H2NC6H3(CH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.15
Beilstein/REAXYS Number:
2802317
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
160-162 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)