807113
TSKgel® HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyma:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Doporučené produkty
product name
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 6 μm particle size
material
stainless steel
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 07113
parameter
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
4 cm × 6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
6 μm
pore size
mixed
separation technique
size exclusion (SEC)
Související kategorie
General description
Compatibility
Physical form
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)