Merck
58626
Tee
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonyma:
Valco® Unions
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZT1C
bore size
0.25 mm
fitting
10-32 female Valco for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
compatibility
for connecting 1/16 in.
General description
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tee
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)