57325-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Synonyma:
SPME ASSORTMENT KIT 4, AUTOMATED
About This Item
Doporučené produkty
product name
SPME fiber assortment kit 4, for use with autosampler, size 24 ga
material
assorted colors hub
fused silica fiber
size
24 ga
description
SPME Assortment Kit 4
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
1 cm
matrix active group
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
greener alternative category
General description
Application
Components
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Mikroextrakce na pevné fázi (SPME) je technika přípravy vzorku bez použití rozpouštědel, která využívá potažená vlákna k extrakci analytů ze vzorku před analýzou pomocí GC nebo HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.