Přeskočit na
57048
Long Stem Flow Control Valves
pk of 6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
6 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 000,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
13 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pk of 6
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
General description
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
570285703257042
description
pk of 6
description
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 2
description
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
description
pk of 12
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
packaging
pk of 6
packaging
pk of 2
packaging
pk of 2
packaging
pk of 12
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)