Merck
57042
Visiprep™ SPE Manifold Test Tubes, 10 x 75 mm
pk of 12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pk of 12
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
size
10 mm × 75 mm
application(s)
food and beverages
General description
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)