Přeskočit na
57039
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Synonyma:
V.M.RACK FOR 16MM TEST TUBES
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 140,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
4 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Segment
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
572575726657251
description
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
description
for use with 24-port model, 16 mm test tubes
description
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
description
for use with standard, 24-port model
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
compatibility
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
compatibility
for use with 24-port model, 16 mm test tubes
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
compatibility
for use with standard, 24-port model
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)