569275-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Doporučené produkty
product name
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Discovery®
feature
endcapped
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
surface area
300 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
operating pH
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.