Přeskočit na
54035-U
Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 6 mL, pk of 30
Akční nabídka
Synonyma:
Carbon/NH2 SPE cartidge, 6 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
30 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 350,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115712
9 350,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene tube
Quality Segment
product line
Supelclean™
composition
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix active group
aminopropyl phase, carbon phase
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange, reversed phase
General description
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean LC-NH2 is an aminopropyl phase that retains fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars common in food matrices
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the pH range Min and Max of the catridge?
    1 answer
    1. The pH range for this product is typically between 2.5 and 7.
      Helpful?
  2. Is the Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE Tube Column an activated carbon column as a classification? Or is it a GC/NH2 column?
    1 answer
    1. This is a dual-layer SPE tube containing both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) and LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents, separated by a polyethylene frit. The ENVI-Carb layer is a carbon surface with a hexagonal ring structure. The LC-NH2 layer is an aminopropyl (5%) monomerically bonded onto carbon.