Key Documents
503223
Supelco
Carbon Dioxide Trap Refill
pkg of 500 cc
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12000000
packaging
pkg of 500 cc
General description
Sodium hydroxide nonfibrous silicate material.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3