50136-U
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
LiChrospher®
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
12.5 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)