Merck
40900-U
Transformer oil (PCB free)
Synonyma:
Non-PCB Insulating Oil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
eCl@ss:
32039090
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 250 mL
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Transformer oil (PCB free) is a neat reference standard for environmental analysis.
Application
Transformer oil (PCB free) has been used as an analytical standard for the quantification of polychlorinated biphenyls in transformer oil samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transformer oil (PCB free)
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
294.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
146 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64742-53-6 + 64742-46-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)