Hlavní dokumenty
46824-U
Supelco
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
About This Item
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
agency
US EPA/CLP
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type surrogate
packaging
ampule of 1 mL
concentration
4000 μg/mL each component in methylene chloride
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Storage temp.
2-8°C
General description
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as 2-chlorophenol-3,4,5,6-d4, 1,2-dichlorobenzene-d4, 2-fluorobiphenyl, 2-fluorophenol, nitrobenzene-d5, phenol-d6, p-terphenyl-d14, and 2,4,6-tribromophenol.
US EPA Contract Laboratory Program (CLP) methods are analytical methods for identifying and quantifying organic compounds on the EPA′s Target Compound List (TCL) in groundwater, sediment, and soil samples at abandoned hazardous waste sites.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Popis
    2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
    Zobrazit všechny (8)
Pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)