Hlavní dokumenty
43266
Supelco
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H17Cl2N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
326.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
quality
E-Isomer
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
152-158 °C
format
neat
SMILES string
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
InChI key
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)