Hlavní dokumenty
42460
Supelco
Meranzin
analytical standard
Synonyma:
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H16O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
InChI key
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic