30282-U
Replaceable fluoropolymer-faced silicone septa for ZHE Fitting
pkg of 10 ea
Synonyma:
Septa, PTFE/Silicone
About This Item
Doporučené produkty
material
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
packaging
pkg of 10 ea
parameter
250 °C temp. limit
application(s)
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)