28974-U
Purge/Trap A
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Doporučené produkty
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)