27359
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Doporučené produkty
material
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
8 mm
diam.
8 mm
opening size
3.2 mm
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)