2636425
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
SPME/Direct, pkg of 25 ea
packaging
pkg of 25 ea
L × O.D. × I.D.
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
Související kategorie
General description
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Varian (1093-94 SPI Injector)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)