25760-U
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
Synonyma:
GC tubing, silica
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica tubing
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
parameter
360 °C max. temp.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
15 m × 0.25 mm
Související kategorie
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)