25339
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica tubing
description
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
General description
Other Notes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.