Hlavní dokumenty
24565
Supelco
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
volume
750 cc
Quality Level
fitting
1/2 in. fitting
General description
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
Supelcarb adsorbent has the greatest trapping ability of hydrocarbons per gram of adsorbent (twice that of activated charcoal). Simply stated, Supelcarb HC hydrocarbon traps are the best trap available for removing hydrocarbons and other organics from carrier, fuel, air, and other gas streams.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
Legal Information
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Natalia Smith-Cortinez et al.
Cells, 9(11) (2020-11-15)
Upon liver injury, hepatic stellate cells (HSCs) transdifferentiate to migratory, proliferative and extracellular matrix-producing myofibroblasts (e.g., activated HSCs; aHSCs) causing liver fibrosis. HSC activation is associated with increased glycolysis and glutaminolysis. Here, we compared the contribution of glycolysis, glutaminolysis and