24313
SPB®-1000 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
meets requirements for USP G25 and G35
parameter
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
column type
capillary polar
storage temp.
room temp
General description
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.