24153
TCEP Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
Synonyma:
TCEP, 60M .44UM .25MM
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
parameter
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
142
df
0.44 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
column type
capillary highly polar
Související kategorie
General description
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
- Subambient to 145 °C (isothermal or programmed)
Other Notes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.