24081
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Doporučené produkty
material
fused silica
agency
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
Související kategorie
General description
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed)
Application
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.