21159
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonyma:
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
Doporučené produkty
composition
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
manufacturer/tradename
Vocarb® 3000 Purge Trap K
purge trap size
11 1/4 in. (28.6 cm)
application(s)
environmental
compatibility
for use with CDS Peakmaster
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)