Přeskočit na
18649
Silicon dioxide
acid washed
Synonyma:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 140,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 770,00 Kč
6 x 1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 200,00 Kč
6 x 2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
42 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
SiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.08
NACRES:
SB.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
MDL number:
3 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
quality
acid washed
impurities
≤0.01% in acid soluble iron (Fe), ≤0.5% soluble in HCl
loss
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
matrix
Silicon dioxide base material
mp
1610 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silicon dioxide (SiO2) exists in three crystalline forms, namely quartz, tridymite and cristobalite. It reacts with hydrofluoric acid to form silicon tetrafluoride (SiF4) and water. Silicates are formed on reacting SiO2 with alkali melts. SiO2 is the main component in glass, brick and concrete and also forms the insulator in silicon devices. The alteration of the surface of SiO2 with (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) for binding lactate dehydrogenase (LDH) to form an amino layer has been reported. The silicon-silicon dioxide structure has been investigated at liquid nitrogen temperature by electron spin resonance spectra.
Application
Silicon dioxide may be used to produce silicon by electrochemical reduction in the presence of calcium chloride (CaCl2) electrolyte. It may also be used to prepare FeCl3/SiO2, a supported reagent for the oxidative coupling reactions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
85356342831912492
description
acid washed
description
granular, ≥99.9%
description
fused (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
description
-
form
solid
form
granular
form
fused (granular)
form
nanofiber
matrix
Silicon dioxide base material
matrix
-
matrix
-
matrix
-
quality
acid washed
quality
-
quality
-
quality
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
impurities
≤0.01% in acid soluble iron (Fe), ≤0.5% soluble in HCl
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
1610 °C (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon dioxide
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is this product a fine powder?
    1 answer
    1. The physical form and particle size are not determined for this product. Historical data suggests an average particle size of 0.22 mm with 98% being less than 0.315 mm. However, this testing is not performed routinely, nor is it included as a product specification.