Přeskočit na
342831
Silicon dioxide
pieces (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Akční nabídka
Synonyma:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 450,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 760,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
SiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
262-373-8
MDL number:
1 450,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
pieces (granular)
composition
SiO2
reaction suitability
core: silicon
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
particle size
1-3 mm
mp
1610 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
SiO2 is majorly used as a substrate material with excellent thermo-mechanical properties, which can be used in a variety of applications which include: vapor deposition, phase deposition, atomic force microscopy probes (AFM), spin coating, electronic based devices.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
84880914150913944
description
pieces (granular), 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
description
purum p.a., acid purified
description
-
description
-
particle size
1-3 mm
particle size
40-200 mesh
particle size
-
particle size
-
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
form
pieces (granular)
form
powder or crystals
form
nanofiber
form
nanofiber
mp
1610 °C (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon dioxide
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)