Key Documents
00537
Supelco
3-(4-Hydroxyphenyl)-DL-lactic acid-13C9
analytical standard
Synonyma:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid-13C9
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C9H10O4
Molekulová hmotnost:
191.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
isotopic purity
≥99.0% 13C
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
137-143 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH](O)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C](O)[13CH]=[13CH]1)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)