Merck
Z760994
PCV cell counting tubes
no cap or graduations, for easy read ruler
Synonyma:
Cell Counting Tubes, PCV Counting Tubes, Tubes for Cell Counting, TPP 87007, cold storage tube, plastic cryo tube, plastic tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121706
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
(PCV), colorless tube, conical bottom, straight neck
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
TPP 87007
availability
not available in (available only in North America)
General description
The packed cell volume (PCV) tube is a quick and reproducible measuring technique of the cell volume that is suitable to monitor cell growth (cell mass).
Features and Benefits
  • Present with or without scale.
  • Fits in microcentrifuges.
  • Caps available if required.
  • Ideal to monitor cell growth
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCV cell counting tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)