Hlavní dokumenty
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
UNSPSC Code:
41122410
NACRES:
NC.01
material
aluminum
sterility
sterile
feature
RNase and DNase free
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific F2S-50
parameter
-40 °C temp. range (120 °C)
W × L
78 mm × 128 mm
Legal Information
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)