Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
55 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 720,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NC.02
UNSPSC Code:
41123100
9 720,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pkg of 55 ea
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-001
General description
G-CAPSULE™ is an electroelution tool for rapid recovery of PCR products, DNA fragments and proteins from agarose and polyacrylamide gels. G-CAPSULE™ consists of two main parts, G-CAPSULE™ for picking DNA or protein band from the gel, and G-CAPSULE™ , which traps the migrating DNA or protein during electroelution. After excising the DNA or protein band from the gel with G-CAPSULE™ , the G-CAPSULE™ assembly is then placed in a gel box and a current applied. Under the influence of an electrical field, DNA and protein molecules migrate toward the positive (+) terminal of the electrophoresis apparatus and captured by the G-CAPSULE™ and become bound to the membrane.
Legal Information
G-Capsule is a trademark of Geno Technology, Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 4 x 96 well plate, sufficient for 4 96-well plate purifications | description - | description pkg of 100 ea |
| packaging pkg of 55 ea | packaging - | packaging 1 ea of | packaging pkg of 100 ea |
| manufacturer/tradename G-BioSciences 786-001 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename G-BioSciences 786-004 | manufacturer/tradename - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?