Merck
Z742614
G-CAPSULE™ Accessory Weight
Synonyma:
G-Biosciences786-004
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123100
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-004
packaging
1 ea of
General description
G-CAPSULE™ Weight
  • Prevents G-CAPSULE™ from floating during electrophoresis
  • The G-CAPSULE™ Weight is designed to trap G-CAPSULE™ when submerged under buffer and prevents it from floating or changing direction during electroelution.  
Legal Information
G-Capsule is a trademark of Geno Technology, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)