Z709220
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLG, volume range 5-200 μL, sterile
Synonyma:
pipet tips, pipette tips
About This Item
pkg of 768 tips (racked)
Doporučené produkty
material
colorless tip
sterility
sterile
feature
barrier
packaging
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
pkg of 768 tips (racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2160G
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
200 μL
volume range
5-200 μL
volume
5—200 μL
compatibility
for use with
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)