Z665533
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 12 place, to hold, 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
About This Item
Doporučené produkty
feature
to hold 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1628
parameter
2,683 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)