Přeskočit na
Z376795
Disposable culture tubes
polypropylene tube
Synonyma:
culture tube, plastic test tube, test tubes, Simport Plastics T400-3A, plastic tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1000 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121706
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
conical bottom bottom, polypropylene tube, straight neck, translucent tube
sterility
non-sterile
feature
RCF 3,000 × g, neck thread push fit
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport T400-3A
capacity
5 mL
size
12 mm × 75 mm
General description
Ideal for use in bacteriology, RIA, coagulation, and other routine laboratory procedures. Polypropylene tubes can be centrifuged at 3000 × g and sterilized at 120°C. Polystyrene tubes can be centrifuged at 1400 × g, but can not be autoclaved.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z376787DWK231721986DWK231752155
description
polypropylene tube
description
polystyrene tube
description
-
description
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
manufacturer/tradename
Simport T400-3A
manufacturer/tradename
Simport T400-3
manufacturer/tradename
231721986
manufacturer/tradename
231752155
material
conical bottom bottom, straight neck, polypropylene tube, translucent tube
material
polystyrene tube, round bottom, straight neck, translucent tube
material
soda-lime glass vial
material
polypropylene screw cap, soda-lime glass vial
feature
RCF 3,000 × g, neck thread push fit
feature
RCF 1,400 × g, neck thread push fit
feature
-
feature
seal (rubber)
capacity
5 mL
capacity
5 mL
capacity
-
capacity
-
size
12 mm × 75 mm
size
12 mm × 75 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disposable culture tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)