Přeskočit na
Z363618
Shaker platform
orbital shaker platform, size 21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
Synonyma:
370410000, F37041-0000, magnetic stirrer platform, orbital shaker platform, platform, shaker attachment
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
15 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
capacity 15 lb (6.8 kg)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37041-0000
platform size × W × H
L-22.5 cm -22.5 cm -5.3 cm
size
21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
General description
By placing this platform on top of any magnetic stirrer, it becomes an inexpensive orbital or vibrating shaker. Featuring non-skid surface that prevents samples from falling off, and an easy lift and carry design. Platform is 225 mm (87/8in.) square by 53 mm (21/4in.) high.
Small orbital motion makes this essentially a vibrating platform, especially useful for agitating multiwell plates and other small-diameter vessels.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z742442Z363626Z742443
Shaker platform orbital shaker platform, size 21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
Z363618
Shaker platform
description
orbital shaker platform, size 21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
description
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
description
vibrating platform, size 1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
description
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1
packaging
-
packaging
pkg of 1
size
21.7 mm ( 7/8 in.) , rotating orbit diameter
size
-
size
1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
size
-
feature
capacity 15 lb (6.8 kg)
feature
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
feature
capacity 3 lb (1.4 kg)
feature
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
platform size × W × H
L-22.5 cm -22.5 cm -5.3 cm
platform size × W × H
-
platform size × W × H
-
platform size × W × H
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F37041-0000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-P-500
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-P-250
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shaker platform
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)