Přejít k obsahu
Z363626
Shaker platform
vibrating platform, size 1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
Synonyma:
370410001, F37041-0001, magnetic stirrer platform, orbital shaker platform, platform, shaker attachment
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Bel-Art
Feature:
capacity 3 lb (1.4 kg)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
capacity 3 lb (1.4 kg)
manufacturer/tradename
Bel-Art
size
1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
General description
By placing this platform on top of any magnetic stirrer, it becomes an inexpensive orbital or vibrating shaker. Featuring non-skid surface that prevents samples from falling off, and an easy lift and carry design. Platform is 225 mm (87/8in.) square by 53 mm (21/4in.) high.
Mix up to four microtiter plates or two culture flasks. Smaller orbiting diameter makes this primarily a vibrating platform.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shaker platform
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)