Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 670,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , oval
Manufacturer/tradename:
BRAND 137301
2 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliGeneral description
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Other Notes
BR137301 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description L 15 mm, diam. 6 mm | description L 10 mm, diam. 5 mm | description L 25 mm, diam. 12 mm | description L 70 mm, diam. 20 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137301 | manufacturer/tradename BRAND 137300 | manufacturer/tradename BRAND 137305 | manufacturer/tradename BRAND 137325 |
| material oval , PTFE-coated | material oval , PTFE-coated | material PTFE-coated , oval | material PTFE-coated , oval |
| diam. 6 mm | diam. 5 mm | diam. 12 mm | diam. 20 mm |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| L 15 mm | L 10 mm | L 25 mm | L 70 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?