Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 587,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
10 mL
Feature:
subdivision 1 mL
587,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliagency
according to DIN ISO 384
feature
subdivision 1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
10 mL
H
90 mm
General description
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Other Notes
BR42008 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10 mL | description volume 25 mL | description volume 50 mL | description volume 100 mL |
| feature subdivision 1 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 2 mL | feature subdivision 1 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| volume measuring range 10 mL | volume measuring range - | volume measuring range - | volume measuring range 100 mL |
| H 90 mm | H 115 mm | H 145 mm | H 260 mm |
| agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency according to DIN ISO 384 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?